S4441
D,L-Sulforaphane
≥90% (HPLC), liquid, phase II detoxification enzymes inducer
Szinonimák:
1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Sulforaphane, ≥90% (HPLC), synthetic, liquid
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
liquid
oldhatóság
DMSO: soluble 40 mg/mL
H2O: insoluble
kompatibilitás
for use with ABI 7500
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research