Fontos dokumentumok
SML1343
3PO
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2E)-3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, 3PO (inhibitor of glucose metabolism)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=CN=CC=C2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOWGYMNWMDNSTL-ONEGZZNKSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)