Fontos dokumentumok
S7576
Shikonin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, (±)-Alkannin, (±)-Shikalkin, (±)-Shikonin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
szín
red to brown
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC(O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- to enhance the anti-tumor activity of gefitinib on tyrosine kinase receptor epidermal growth factor receptor (EGFR) in wild-type lung cancer cells
- as an inhibitor of renal aerobic glycosis and a potential
- as an anti-inflammatory agent to test its role to improve lipopolysaccharide (LPS)-induced cardiac dysfunction
- to stimulate bone marrow-derived macrophages (BMDMs) to test the effect of Interferon regulatory factor 1 on cell death
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3