Fontos dokumentumok
FD40S
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 40,000
Szinonimák:
FITC–Dextran
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
Forma
powder
molekulatömeg
average mol wt 40,000
a címkézés mértéke
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
szín
yellow to dark orange
oldhatóság
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluorescein-dextran microscopy.
- To evaluate the in vivo pulmonary vascular permeability in polymorphonuclear leukocyte α-defensins expressing transgenic mice.
- To quantify endocytic activity by flow cytometry.
- To label α-lactalbumin and ribonuclease.
Kapcsolódás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.