SML0951
Salubrinal
≥98% (HPLC), powder, eIF2α dephosphorylation inhibitor
Szinonimák:
(2E)-3-Phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl] 2-propenamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Salubrinal, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
, White to brown to grey
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCOIAYJMPKXARU-VAWYXSNFSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.