516535
GSK2606414
≥99% (HPLC), powder, PERK inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
PERK Inhibitor I, GSK2606414
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PERK Inhibitor I, GSK2606414, GSK2606414 is a cell-permeable, highly potent inhibitor of EIF2AK3/PERK (IC₅₀ = 0.4 nM; [ATP] = 5 µM). Targets PERK in its inactive DFG conformation at the ATP-binding region.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=C4C(N)=NC=N5)=C3
InChI
1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXVQGBJMIQCDEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Perk
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3