Fontos dokumentumok
SML0197
4E1RCat
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4-[(3E)-3-[[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylidene]-2-oxo-5-phenylpyrrol-1-yl]benzoic acid
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
faint brown to dark brown-red
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)N2C(=O)\C(=C\c3ccc(o3)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)C=C2c5ccccc5
InChI
1S/C28H18N2O6/c31-27-21(16-24-14-15-26(36-24)19-6-12-23(13-7-19)30(34)35)17-25(18-4-2-1-3-5-18)29(27)22-10-8-20(9-11-22)28(32)33/h1-17H,(H,32,33)/b21-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBQRBOIMSKMFFO-LTGZKZEYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.