Merck
SML1055
Sigma-Aldrich
3-AP-Me
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]-N,N-dimethyl-hydrazinecarbothioamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13N5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(N/N=C/C1=C(N)C=CC=N1)=S
InChI
1S/C9H13N5S/c1-14(2)9(15)13-12-6-8-7(10)4-3-5-11-8/h3-6H,10H2,1-2H3,(H,13,15)/b12-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQVSEUUIXQTWRB-WUXMJOGZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
3-AP-Me is a dimethyl derivative of the ribonucleotide reductase inhibitor 3-AP (SML0568). 3-AP-Me is a potent inducer of ER stress and the unfolded protein response in cancer cell lines, incuding IRE1, PERK and ATF6 activity. Treatment with 3-AP-Me induces CHOP expression, phosphorylation of eIF2α, up-regulation of ATF4 and Bim, and causes mitochondrial membrane depolarization and apoptosis.
3-AP-Me is a potent inducer of ER stress.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.