580549
Tauroursodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Tauroursodeoxycholic is a detergent useful for the solubilization of lipids and membrane-bound proteins.
Szinonimák:
Tauroursodeoxycholic Acid, Sodium Salt, Sodium Tauroursodeoxycholate
Teszt
≥97% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20?,21?,22+,24?,25+,26-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHTRKEVKTKCXOH-AYSJQVDDSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Inhibition of endoplasmic reticulum stress combined with activation of angiotensin-converting enzyme 2: novel approach for the prevention of endothelial dysfunction in type 1 diabetic rats.: This study highlights the efficacy of tauroursodeoxycholic acid, sodium salt in reducing endoplasmic reticulum stress, suggesting its utility in preventing vascular complications in diabetes (Gaikwad AB et al., 2022).
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Miyake, H., et al. 1999. Dig. Dis. Sci.44, 197.
Eto, T. and Tompkins, R.K. 1985. Am. J. Surg.150, 564.
WGK
WGK 3