Merck
900891
Sigma-Aldrich
Azo biotin-azide
Szinonimák:
Diazo biotin-azide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H45N9O7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
711.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.22
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCN=[N+]=[N-])O
InChI
1S/C33H45N9O7S/c34-42-37-12-11-23-5-10-28(43)26(21-23)41-40-25-8-6-24(7-9-25)32(45)36-14-16-48-18-20-49-19-17-47-15-13-35-30(44)4-2-1-3-29-31-27(22-50-29)38-33(46)39-31/h5-10,21,27,29,31,43H,1-4,11-20,22H2,(H,35,44)(H,36,45)(H2,38,39,46)/b41-40+/t27-,29-,
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQJUOWXTLWKWGJ-GKVYSXGOSA-N
Alkalmazás
Azo biotin-azide is a linker that contains a biotin moiety connected to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution. The biotin can be captured by streptavidin and the azide can react with terminal or strained alkynes.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A chemoselective cleavable fluorescence turn-ON linker for proteomic studies.
Liew S S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(100), 13332-13335 (2017)
Chemical Modification and Organelle?Specific Localization of Orlistat?Like Natural?Product?Based Probes.
Yang P Y, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 6(10), 2762-2775 (2011)
Cikkek
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.