Fontos dokumentumok
SML0949
4μ8C
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-8-carboxaldehyde
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1c2c(ccc(c2C=O)O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.