Fontos dokumentumok
SML0268
AZD1152-HQPA
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[[7-[3-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]propoxy]-4-quinazolinyl]amino]-N-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-acetamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CCO)CCCOc1ccc2c(Nc3cc(CC(=O)Nc4cccc(F)c4)[nH]n3)ncnc2c1
InChI
1S/C26H30FN7O3/c1-2-34(10-11-35)9-4-12-37-21-7-8-22-23(16-21)28-17-29-26(22)31-24-14-20(32-33-24)15-25(36)30-19-6-3-5-18(27)13-19/h3,5-8,13-14,16-17,35H,2,4,9-12,15H2,1H3,(H,30,36)(H2,28,29,31,32,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYZOGCMHVIGURT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for the dose dependent inhibition of aurora kinase B (AURKB)
- as a component to identify that, replication timing regulatory factor 1 (RIF1) and protein phosphatase 1 (PP1) are critical for the regulation of abscission timing in human cells
- as a component to study the relevance of AURKB as a cancer therapeutic target
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)