R3904
Reversine
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
2-(4-Morpholinoanilino)-6-cyclohexylaminopurine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: soluble 7 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CCC(CC1)Nc2nc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)nc5nc[nH]c25
InChI
1S/C21H27N7O/c1-2-4-15(5-3-1)24-20-18-19(23-14-22-18)26-21(27-20)25-16-6-8-17(9-7-16)28-10-12-29-13-11-28/h6-9,14-15H,1-5,10-13H2,(H3,22,23,24,25,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFLJHSQHILSNCM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora3(25370)
Alkalmazás
- to study the need of mitotic arrest for combretastatin A4 (CA4)-mediated cytotoxicity
- to study the contribution of SAC activation to epstein-barr virus (EBV) replication
- to induce chromosome mis-segregation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3