Fontos dokumentumok
S0266
Spermidine
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, ≥98%
Szinonimák:
1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
Forma
solid or liquid
molekulatömeg
145.25 (AMU)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNase, RNase, and protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ppm1a(24666)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?