Fontos dokumentumok
01885
Docetaxel
purum, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
Docetaxel anhydrous
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
szennyeződések
~6% water
mp
186-192 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6
InChI
1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effect on lysosomal autophagic flux in gastric cancer cells
- in combination with stearidonic acid (SDA) to increase its efficacy and enhancing cell death in human prostate cancer cells
- as a microtubule-stabilizing agent in prostate and cervical cancer cells
- in combination with a γ-secretase inhibitor (GSI) in prostate cancer stem-like cells (PCSCs) to test its effect on the notch signaling pathway
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?