Fontos dokumentumok
SML3823
KCI807
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5,3’-Dihydroxyflavone, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
0.2 mg/mL (DMSO:EtOH (2:1),clear, warmed, clear colorless solution)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(ccc3)O)=O)c(ccc2)O
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)