Fontos dokumentumok
SML0143
HC-067047
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methyl-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2)=O)C=C(C3=CC=CC=C3)N1CCCN4CCOCC4
InChI
1S/C26H28F3N3O2/c1-19-23(25(33)30-22-10-5-9-21(17-22)26(27,28)29)18-24(20-7-3-2-4-8-20)32(19)12-6-11-31-13-15-34-16-14-31/h2-5,7-10,17-18H,6,11-16H2,1H3,(H,30,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study its effects on organoid formation and proliferation in human endometrial tissues
- to determine its effects on neuronal survival after intracerebral hemorrhage (ICH)
- to study its effects on TRPV4 regulation of angiotensin II receptor type 1 (AT1R) task, phosphorylation and β-arrestin recruitment in choroid plexus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)