Merck
616521
Sigma-Aldrich
TRPV4 Antagonist II, HC-067047
The TRPV4 Antagonist II, HC-067047 controls the biological activity of TRPV4.
Szinonimák:
TRPV4 Antagonist II, HC-067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II, HC067047, HC067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H28F3N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
471.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c([n](c(c2)c4ccccc4)CCCN3CCOCC3)C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A pyrrolocarboxamide compound that potently antagonizes TRP (transient receptor potential) family cation channel TRPV4 activity (IC50 = 17, 48, and 133 nM, respectively, against mouse, human, or rat TRPV4 in whole cell voltage-gated current measurement) in a reversible manner, displaying much reduced potency against human ERG and TRPM8 (IC50 = 368 and 780 nM, respectively) and little or no activity toward hKv1.3, hTRPA1, hTRPC5, hTRPV1/2/3/6, mTRPM7, mTRPV2, or rKv1.2. HC-067047 is efficacious (10 mg/kg via i.p.) in reducing micturition (urination) frequency and increasing voided urine volume of mice and rats suffering from CPA- (Cat. No. 239785) induced cystitis in vivo.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Everaerts, W., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 19084.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3