Fontos dokumentumok
G0798
GSK1016790A
≥98% (HPLC), solid, TRPV4 channel agonist
Szinonimák:
GSK101, (N-((1S)-1-{[4-((2S)-2-{[(2,4-Dichlorophenyl)sulfonyl]amino}-3-hydroxypropanoyl)-1-piperazinyl]carbonyl}-3-methylbutyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GSK1016790A, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)c1cc2ccccc2s1)C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)[C@H](CO)NS(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4Cl
InChI
1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)/t21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVYQPSHHYIAUFO-VXKWHMMOSA-N
Alkalmazás
- to stimulate transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4)-mediated currents in Xenopus laevis oocytes
- to stimulate cells in Ca2+ level measurement in human retinal capillary endothelial cells (HRCECs)
- to study the role of TRPV4 channels in brain injury after intracerebral hemorrhage (ICH)
- to trigger the opening of TRPV4 channels in bovine nucleus pulposus cells or Hanks′ Balanced Salt Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.