Merck
616520
Sigma-Aldrich
TRPV4 Antagonist I, RN-1734
The TRPV4 Antagonist I, RN-1734, also referenced under CAS 946387-07-1, controls the biological activity of TRPV4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
TRPV4 Antagonist I, RN-1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I, RN1734, RN1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H22Cl2N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C(C)C)CCNC(C)C)c1c(cc(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable benzenesulfonamide compound that selectively antagonizes TRPV4 agonist 4α-PDD- (Cat. No. 524394) stimulated Ca2+ influx (IC50 = 2.3, 3.2 and 5.9 µM, respectively, in HEK293 expressing human, rat, or mouse TRPV4) without affecting the activity of three other human TRP (transient receptor potential) channels, including capsaicin- (Cat. No. 211275) activated TRPV1, camphor-activated TRPV3, and methanol-activated TRPM8 (IC50 >30 µM).
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Vincent, F., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.389, 490.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg