Fontos dokumentumok
I7256
Indole-3-carbinol
Szinonimák:
3-Indolemethanol
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
mp
96-99 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.