5.30533
GSK1016790A
≥98% (HPLC), powder, TRPV4 channel agonist, Calbiochem
Szinonimák:
TRPV4 Agonist, GSK1016790A, GSK101, Transient Receptor Potential Vanilloid 4 Channel Agonist
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TRPV4 Agonist, GSK1016790A,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(C(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C(CO)NS(=O)(=O)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)NC(=O)C3=CC4=CC=CC=C4S3
InChI
1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVYQPSHHYIAUFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
TRPV4
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Sullivan, M.N., et al. 2012. Mol. Pharmacol.82, 464.
Jun, M., et al. 2011. PLoS One.6, e16713.
Thorneloe, K. S., et al. 2008. J. Pharm. Exp. Ther.326,432.
WGK
WGK 1