Fontos dokumentumok
211281
9-Phenanthrol
technical grade
Szinonimák:
9-Hydroxyphenanthrene
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZKIUEHLEXLYKM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)