Fontos dokumentumok
SML0100
GYY4137 Dichloromethane complex
≥98% (HPLC), powder, H₂S donor
Szinonimák:
P-(4-Methoxyphenyl)-P-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, compound with morpholine (1:1), morpholin-4-ium 4-methoxyphenyl(morpholino) phosphinodithioate dichloromethane complex
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GYY4137 Dichloromethane complex, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥3 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCCl.S=P(N1CCOCC1)([S-])C2=CC=C(OC)C=C2.C3COCC[NH2+]3
InChI
1S/C11H16NO2PS2.C4H9NO.CH2Cl2/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;1-3-6-4-2-5-1;2-1-3/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);5H,1-4H2;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKLNNEJKTAMITC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)