Fontos dokumentumok
SML2470
GYY4137 sodium, dichloromethane-free
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4-Methoxyphenyl)-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, sodium salt, GYY4137 Na salt, GYY4137 sodium salt, Na-GYY4137, Sodium 4-methoxyphenyl(morpholino)phosphinodithioate, Sodium GYY4137
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S-]P(C1=CC=C(C=C1)OC)(N2CCOCC2)=S.[Na+]
InChI
1S/C11H16NO2PS2.Na/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)