Fontos dokumentumok
M182
MDL-12,330A hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
cis-N-(2-Phenylcyclopentyl)-azacyclotridec-1-en-2-amine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].C1CCCCCN=C(CCCCC1)N[C@H]2CCC[C@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C23H36N2.ClH/c1-2-4-6-11-18-23(24-19-12-7-5-3-1)25-22-17-13-16-21(22)20-14-9-8-10-15-20;/h8-10,14-15,21-22H,1-7,11-13,16-19H2,(H,24,25);1H/t21-,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKOPQUCSDBVAQG-VROPFNGYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.