Fontos dokumentumok
SML0060
NB001
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]amino]-1-pentanol; HTS 09836
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
H2O: ≥24 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(CCNCCCCCO)cnc12
InChI
1S/C12H20N6O/c13-11-10-12(16-8-15-11)18(9-17-10)6-5-14-4-2-1-3-7-19/h8-9,14,19H,1-7H2,(H2,13,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVPTTZZCRDVGSU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.