Fontos dokumentumok
M6191
GW9662
>98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Chloro-5-nitro-N-phenylbenzamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: 26 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARG(5468)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3