Fontos dokumentumok
323446
Ammonium tetrathiomolybdate
99.97% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium thiomolybdate, Diammonium tetrathiomolybdate
Teszt
99.97% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
szennyeződések
≤350.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[S-][Mo]([S-])(=S)=S
InChI
1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQNOIAHNKHBLRN-UHFFFAOYSA-P
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.