218746
Caspase-1 Inhibitor VI
≥95% (HPLC), powder, Caspase-1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Caspase-1 Inhibitor VI, Z-YVAD-FMK
About This Item
Javasolt termékek
product name
Caspase-1 Inhibitor VI, Caspase-1 Inhibitor VI, Z-YVAD-FMK, is a potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-1, caspase-4, and caspase-5.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Szekvencia
Egyéb megjegyzések
Eldadah, B.A., et al. 1997. J. Neurosci. 17, 6105.
WGK
WGK 1