Fontos dokumentumok
B8312
BNTX maleate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7(E)-Benzylidenenaltrexone maleate salt hydrate, BNTX-7 maleate salt hydrate, Morphinan-6-one,17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-7-(phenylmethylene)-,(5a,7E)- maleate salt hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)\C(C[C@@]35O)=C\c6ccccc6)CC7CC7
InChI
1S/C27H27NO4.C4H4O4.H2O/c29-20-9-8-18-13-21-27(31)14-19(12-16-4-2-1-3-5-16)23(30)25-26(27,22(18)24(20)32-25)10-11-28(21)15-17-6-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-5,8-9,12,17,21,25,29,31H,6-7,10-11,13-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b19-12+;2-1-;/t21-,25+,26+,27-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGUNLJBLOJAUKM-ZKJXOIBSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)