Fontos dokumentumok
E6005
Ethionamide
≥98.0%, suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ethionamide,
Teszt
≥98.0%
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges