Fontos dokumentumok
SAB4600050
Monoclonal Anti-Fluorescein (FITC) IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 1F8.-1E4, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti Fluorescein Antibody, Anti Fluorescein Antibody - Monoclonal Anti-Fluorescein (FITC) IgG, CF™488A antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CF™ 488A conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1F8.-1E4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotípus
IgG1κ
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 515 nm
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
CF™ dyes are a series of highly water-soluble fluorescent dyes, with wavelength extended over the visible and near-infrared (IR) spectrum for labeling biomolecules, mainly proteins and nucleic acids. The primary structure of the CF™ dyes is either cyanine dyes or rhodamine dyes. CF™ 633 produces the brightest antibody conjugates among spectrally similar dyes when excited by the 633nm He-Ne laser or the 635nm red diode laser. The most important advantage of CF™ 633 is its excellent photostability. The molecular weight of CF™ 633 is ~820 and its absorption/emission maxima are at 630/650nm.
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)