A9771
Albumin–fluorescein isothiocyanate conjugate
protein bovine
Szinonimák:
FITC-albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
protein from bovine
Minőségi szint
form
powder
a címkézés mértéke
≥7 mol FITCmol albumin
technika/technikák
ELISA: suitable
oldhatóság
10 mM Tris pH 7.0: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
detection
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a control to compare the intracellular delivery efficiency of proteins with or without carrier
- for the fluorescent visualization of proteins and cells
- as a blocking agent in ELISA
- as a chemical for brain perfusion and fixation
- for in vivo capillary–epithelial permeability experiment
- for confocal microscopy of right ventricular (RV) vasculature in rats
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3