Fontos dokumentumok
SAB4200738
Anti-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone FL-D6, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FL-D6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using ExtrAvidin-FITC
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/ml ExtrAvidin-FITC
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
FITC (fluorescein isothiocyanate) is a fluorochrome dye that absorbs ultraviolet or blue light (with peak wavelength of approximately 495 nm) causing molecules to become excited and emit a visible yellow-green light (with peak wavelength of approximately 519 nm).
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry