F5636
Monoclonal Anti-FITC antibody produced in mouse
clone FL-D6, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-FITC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FL-D6, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:2,500 using FITC-conjugate
indirect immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg