Fontos dokumentumok
MAB045
Sigma-Aldrich
Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klón:
5D6.2, monoclonal
application:
ELISA
technika/technikák:
ELISA: suitable
citations:
1
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5D6.2, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Fluorescein (FITC)
Alkalmazás
EIA. Optimal working dilutions must be determined by end user.
This Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2 is validated for use in ELISA for the detection of Fluorescein (FITC).
Kapcsolódás
Replaces: CBL97
Fizikai forma
Format: Purified
Liquid in 0.02 M phosphate buffer, 0.25 M NaCl, pH 7.6, 0.1% sodium azide.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2