Fontos dokumentumok
11207733910
Roche
Anti-Digoxigenin-POD, Fab fragments
from sheep
Szinonimák:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized (clear, brown solution after reconstitution)
kiszerelés
pkg of 150 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Dot blot
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Western blot
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Working concentration of conjugate will depend on the application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline: Dot blot: 150 mU/ml
- ELISA: 50 to 150 mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 500 mU/ml
- In situ hybridization: 1.5 to 7.5 U/ml
- Southern blot: 150 mU/ml
- Western blot: 250 to 500 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.