Merck
11333062910
Roche
Anti-Digoxigenin
from mouse IgG1κ (clone 1.71.256)
Szinonimák:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
klón:
clone 1.71.256, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
WB
technika/technikák:
ELISA: 2-4 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
citations:
35
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
clone 1.71.256, monoclonal
Forma
lyophilized
kiszerelés
pkg of 100 μg
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
ELISA: 2-4 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
izotípus
IgG1κ
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Contents: Lyophilizate
Digoxigenin is a hapten, useful in labeling nucleic acids and in detection systems. Probes labeled with digoxigenin has greater sensitivity equivalent to that of radioactive probes, allows faster detection. It is less hazardous and has increased shelf life.
Egyediség
The monoclonal antibody reacts with free and bound digoxigenin.
Alkalmazás
Use Anti-Digoxigenin antibody for the detection of digoxigenin-labeled componds using:
  • ELISA
  • Immunohistocytochemistry
  • In situ hybridization
  • Western blot
  • Immunofluorescence staining
  • FISH (fluorescent in situ hybridization)
Biokémiai/fiziológiai hatások
In the presence of Na+, Mg2+ and adenosine triphosphate (ATP), digoxigenin inhibits sodium pumps.
Tulajdonságok és előnyök
  • Specific to free and bound digoxigenin
  • The antibody is not stabilized with protein and therefore suitable as coating antibody in Sandwich-ELISAs and for labeling procedures. For example it can be conjugated with enzymes or fluorescence dyes for direct detection of digoxigenin-labeled samples.
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Working concentration of antibody depends on application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline:
  • ELISA: for coating: 2 to 4 μg/ml
  • Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
  • In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
  • Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: For coating applications
phosphate buffered saline, pH 7.4
Feloldás
Add 1 ml double-distilled water to a final concentration of 100 μg/ml.
Tárolás és stabilitás
The lyophilized antibody is stable at +2 to +8°C. The reconstituted antibody solution is stable up to 6 months at +2 to +8°C. The solution can be stored in aliquots at -15 to -25°C. Avoid repeated freezing and thawing.
Analízis megjegyzés
There are no cross reactivities known.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Affinity Labeling of a Sulfhydryl Group in the Cardiacglycoside Receptor Site of Na+/K+-ATPase by N-Hydroxysuccinimidyl Derivatives of Digoxigenin
<BIG>Antolovic R, et al.</BIG>
European Journal of Biochemistry, 227, 61-67 (1995)
Carla Winterling et al.
RNA biology, 11(1), 66-75 (2014-01-21)
A growing body of evidence suggests the non-protein coding human genome is of vital importance for human cell function. Besides small RNAs, the diverse class of long non-coding RNAs (lncRNAs) recently came into focus. However, their relevance for infection, a
Nonradioactive labeling of probe with digoxigenin by polymerase chain reaction
<BIG>Lion T and Haas OA</BIG>
Analytical Chemistry, 188, 335-337 (1990)
Kristiina Joensuu et al.
Breast cancer : basic and clinical research, 7, 23-34 (2013-03-22)
Breast cancer can recur even decades after the primary therapy. Markers are needed to predict cancer progression and the risk of late recurrence. The estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), human epidermal growth factor receptor-2 (HER2), proliferation marker Ki-67, and
Xingqi Chen et al.
BioTechniques, 56(3), 117-118 (2014-03-20)
Current techniques for analyzing chromatin structures are hampered by either poor resolution at the individual cell level or the need for a large number of cells to obtain higher resolution. This is a major problem as it hampers our understanding
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.