Merck
11333089001
Roche
Anti-Digoxigenin
from sheep
Szinonimák:
anti-digoxigenin, digoxigenin
Méret kiválasztása
200 μG
87 800,00 Ft
87 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 μG
87 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
87 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized
kiszerelés
pkg of 200 μg
gyártó/kereskedő neve
Roche
izotípus
IgG
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Digoxigenin is a hapten which is used in labeling of nucleic acids and in detection systems.[1]
Probes labeled with digoxigenin has greater sensitivity equivalent to that of radioactive probes. It allows faster detection, is less hazardous and has an increased shelf life.[2]
Egyediség
The polyclonal antibody from sheep is specific to digoxigenin and digoxin and shows no cross-reactivity with other steroids, such as human estrogens and androgens.
Alkalmazás
Anti-Digoxigenin has been used in DNA tethering.[3] It has been used to attach DNA molecule to the glass surface of the flow cell.[4]
Use Anti-Digoxigenin antibody for the detection of digoxigenin-labeled compounds using:
  • ELISA
  • Immunohistocytochemistry[5]
  • In situ hybridization[6]
  • Western blot
Biokémiai/fiziológiai hatások
In the presence of Na+, Mg2+ and ATP, digoxigenin inhibits sodium pumps.[7]
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Working concentration of antibody depends on application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline:
  • ELISA: for coating: 2 to 4 μg/ml
  • Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
  • In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
  • Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: For coating applications: PBS (phosphate buffered saline), pH 7.4
After immunization with digoxigenin, sheep IgG was purified by ion-exchange chromatography, and the specific IgG was isolated by immunosorption.
Feloldás
Add 1 ml PBS to a final concentration of 200 μg/ml.
Analízis megjegyzés
No cross reactivity with other steroids, such as human estrogens e.g., estradiol or androgens e.g., testosterone.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Affinity Labeling of a Sulfhydryl Group in the Cardiacglycoside Receptor Site of Na+/K+?ATPase by N?Hydroxysuccinimidyl Derivatives of Digoxigenin.
Antolovic R, et al.
European Journal of Biochemistry, 227(1?2), 61-67 (1995)
Juliette Salvaing et al.
PloS one, 7(5), e38156-e38156 (2012-06-14)
In the mouse zygote, DNA methylation patterns are heavily modified, and differ between the maternal and paternal pronucleus. Demethylation of the paternal genome has been described as an active and replication-independent process, although the mechanisms responsible for it remain elusive.
Electron paramagnetic resonance of a single NV nanodiamond attached to an individual biomolecule.
Teeling-Smith R M, et al.
Biophysical Journal, 110(9), 2044-2052 (2016)
Chan Chen et al.
Aging, 12(14), 14490-14505 (2020-07-22)
Cardiac arrest (CA) is the leading cause of death around the world. Survivors after CA and cardiopulmonary resuscitation (CPR) develop moderate to severe cognitive impairment up to 60% at 3 months. Accumulating evidence demonstrated that long non-coding RNAs (lncRNAs) played
Pengyu Hao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(30), 17775-17784 (2020-07-17)
DNA mismatch repair (MMR), the guardian of the genome, commences when MutS identifies a mismatch and recruits MutL to nick the error-containing strand, allowing excision and DNA resynthesis. Dominant MMR models posit that after mismatch recognition, ATP converts MutS to
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.