Fontos dokumentumok
11207741910
Roche
Anti-Digoxigenin-Fluorescein, Fab fragments
from sheep
Szinonimák:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
fluorescein conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized
kiszerelés
pkg of 200 μg
gyártó/kereskedő neve
Roche
izotípus
IgG
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Digoxigenin-labeled sugars in glycoconjugate research
- Fluorescent in situ hybridization (FISH)
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
Elkészítési megjegyzés
- Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline:Detection of digoxigenin-labeled sugars in glycoproteins: 50 to 20μg/ml
- Fluorescent in situ hybridization (FISH): 1 to 20μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 20 to 50μg/ml
- In situ hybridization: 20 to 50μg/ml
The anti-DIG anitbody is highly specific and sensitive. Therefore, for FISH, a concentration of 1μg/ml is sufficient, and only in case of critical probes, this concentration may be raised to <10μg/ml (with a distinct background to be expected).
Working solution: Reconstitution
Add 1 ml double-distilled water to a final concentration of 200μg/ml.
Blocking:
PBS, 0.5% bovine serum albumin (w/v), pH 7.4.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding. Furthermore, pH can be increased up to pH 8.5 to 9.0.
Storage conditions (working solution): Always prepare fresh!
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.