Fontos dokumentumok
11685619910
Roche
Fluorescein RNA Labeling Mix
solution, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting, suitable for hybridization
Szinonimák:
RNA labeling
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
használat
sufficient for 20 reactions
kiszerelés
pkg of 40 μL
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- in situ hybridization to tissues
- Southern blots
- northern blots
- plaque or colony lifts
- RNase protection experiments
Minőség
Elv
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.