Fontos dokumentumok
870295P
Avanti
DSPE-RGD
Avanti Research™ - A Croda Brand 870295P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (870295P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870295P
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C1CCC(CN2C(CC(SC[C@@H](C([O-])=O)NC([C@H](CC([O-])=O)NC(CNC([C@@H]([NH3+])CCCNC(N)=N)=O)=O)=O)C2=O)=O)CC1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C68H122N9O18PS.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-61(82)92-48-53(95-62(83)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-94-96(90,91)93-43-42-72-63(84)52-39-37-51(38-40-52)47-77-59(79)45-57(66(77)87)97-50-56(67(88)89)76-65(86)55(44-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNMYYFNFRONMOH-CIJOWSANSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)