ABN131
Anti-GABA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Gabra1(29705)
Általános leírás
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected GABA in a competitive ELISA.
Minőség
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GABA in Rat brain tissue sections.
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Rat hypothalamus tissue
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1