Fontos dokumentumok
SAB4200023
Anti-VPS4B antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-SKD1, Anti-SKD1-homolog, Anti-SKD1A, Anti-SKD2, Anti-VPS4, Anti-VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting 4 homolog A, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of G361 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VPS4B(9525)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)