Fontos dokumentumok
SAB4200025
Anti-VPS4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Vacuolar protein sorting 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat NRK cells
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunoprecipitation
- immunofluorescence Confocal Microscopy
- immunohistochemistry
- western blotting