Fontos dokumentumok
12-309
Sigma-Aldrich
HeLa Nuclear Extract
About This Item
UNSPSC kód:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
biológiai forrás:
human
gyártó/kereskedő neve:
Upstate®
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
koncentráció
2.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Nuclear extract prepared from human HeLa cells using a modified protocol of Dignam, et al., which contains a variety of DNA binding proteins and transcription factors.
Sejtvonal leírása
HeLa
Minőség
Routinely evaluated as a positive control for many of Upstates antibodies.
Fizikai forma
RIPA sample buffer containing inhibitors. Frozen solution.
Tárolás és stabilitás
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Dokumentumtár megtekintése
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the
J D Dignam et al.
Nucleic acids research, 11(5), 1475-1489 (1983-03-11)
We have developed a procedure for preparing extracts from nuclei of human tissue culture cells that directs accurate transcription initiation in vitro from class II promoters. Conditions of extraction and assay have been optimized for maximum activity using the major