Fontos dokumentumok
A0433
Anti-Albumin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti Albumin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen 65 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:25,000
quantitative precipitin assay: 4.0-6.0 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunocytochemistry
- immunoassay of amino-terminal fragments(ATF)-human serum albumin (HSA)
- canstatin (Can) - human serum albumin (HSA)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2