Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
07-729
Sigma-Aldrich
Anti-CTCF Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
Méret kiválasztása
25 μL
51 500,00 Ft
200 μL
207 000,00 Ft
51 500,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 25.részletek
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1009
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 μL
51 500,00 Ft
200 μL
207 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
51 500,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 25.részletek
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1009
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, canine, rat, primate
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTCF(10664)
Általános leírás
CTCF is a ubiquitous 11 zinc finger (ZF) protein with highly versatile functions. A transcriptional repressor, CTCF, binds to promoters of vertebrate c-myc gene. It also binds to the PLK and PIM1 promoters. CTCF may prevent the access of transcriptional activators to enhancers. CTCF also acts as a transcriptional activator of APP. It is involved in different aspects of gene regulation including promoter activation or repression, hormone-responsive gene silencing, methylation-dependent chromatin insulation, and genomic imprinting. CTCF may also act as tumor suppressor. CTCF organizes epigenetically controlled chromatin insulators that regulate imprinted genes in soma.
Egyediség
Predicted to cross-react with mouse, rat, dog and primates based on sequence homology.
Recognizes CTCF at a.a. 659-675.
Immunogén
KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids 659-675 (C-TNQPKQNQPTAIIQVED) of human CCCTC-binding factor (CTCF) with a N-terminal cysteine added for conjugation purposes.
Alkalmazás
Chromatin Immunoprecipitation:
An independent laboratory has confirmed that this antibody immunoprecipitates CTCF-bound chromatin from WEHI B-cells.
Use Anti-CTCF Antibody (Rabbit Polyclonal Antibody) validated in ChIP, WB, ChIP-seq to detect CTCF also known as 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor.
Minőség
Routinely evaluated by Western Blot.
Western Blot Analysis:
A 1:1000–1:5000 dilution of this lot detected CTCF in HeLa nuclear extract. A previous lot detected CTCF in K562 nuclear extract (data not shown).
Cél megnevezése
Approx. 120 kDa
Kapcsolódás
Replaces: MABE547
Fizikai forma
Rabbit polyclonal antiserum containing 0.05% sodium azide and 30% glycerol.
Tárolás és stabilitás
Stable for 1 year at -20°C from date of receipt.
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C.
Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 µL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 µg of reduced extract per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Concentration: The concentration of this serum antibody has not been determined.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Occupancy of chromatin organizers in the Epstein-Barr virus genome.
Holdorf, MM; Cooper, SB; Yamamoto, KR; Miranda, JJ
Virology null
M D Delgado et al.
FEBS letters, 444(1), 5-10 (1999-02-26)
CTCF is a transcriptional repressor of the c-myc gene. Although CTCF has been characterized in some detail, there is very little information about the regulation of CTCF activity. Therefore we investigated CTCF expression and phosphorylation during induced differentiation of human
Friedreich ataxia patient tissues exhibit increased 5-hydroxymethylcytosine modification and decreased CTCF binding at the FXN locus.
Al-Mahdawi, S; Sandi, C; Mouro Pinto, R; Pook, MA
Testing null
Role of CCCTC binding factor (CTCF) and cohesin in the generation of single-cell diversity of protocadherin-? gene expression.
Monahan, K; Rudnick, ND; Kehayova, PD; Pauli, F; Newberry, KM; Myers, RM; Maniatis, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Dysregulated human renin expression in transgenic mice carrying truncated genomic constructs: evidence supporting the presence of insulators at the renin locus.
Zhou, X; Weatherford, ET; Liu, X; Born, E; Keen, HL; Sigmund, CD
American Journal of Physiology: Renal Physiology null