Fontos dokumentumok
S8504
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type IV, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Szinonimák:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
limpet (Patella vulgata)
Minőségi szint
típus
Type IV
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10 units/mg solid
idegen aktivitás
β-Glucuronidase ≥750 units/mg solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Egység definíció
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)